Learn More
Cytiva Concentratori di campioni Vivaspin™ 500
Per la concentrazione di campioni non denaturante a fase singola all'interno di un'unica provetta, per ridurre al minimo la manipolazione ed eventuali fuoriuscite di campioni. I concentratori di campioni Cytiva Life Vivaspin™ 500 sono adatti per professionisti che lavorano con volumi di campioni da 100 μl a 20 ml, con valori MWCO da 3 000 a 100 000 MR.
138.21€
Specifica
Materiale (membrana) | Polietersulfone |
---|---|
Area di filtraggio | 0.5 cm2 |
Quantità | 25/confezione |
Volume (sistema metrico) | 500 μl |
Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11868713
|
Cytiva
28-9322-35 |
30 kDa |
138.21€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10176904
|
Cytiva
28-9322-18 |
3 kDa |
138.21€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10554815
|
Cytiva
28-9322-36 |
50 kDa |
138.21€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10320405
|
Cytiva
28-9322-37 |
100 kDa |
138.21€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10432665
|
Cytiva
28-9322-25 |
10 kDa |
138.21€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10176714
|
Cytiva
28-9322-23 |
5 kDa |
138.21€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
È possibile ottenere una concentrazione del campione fino a 30 volte, con recupero della molecola bersaglio tipicamente superiore al 95%. La tecnologia di arresto brevettata assicura che i campioni non possano essere concentrati fino all'essiccazione e consente il recupero diretto del concentrato.
- Accetta volumi di campioni da 100 μl a 20 ml, con un intervallo di valori di taglio per il peso molecolare da Mr3000 a 100,000
- La membrana verticale semipermeabile in polietersulfone, che separa la camera superiore e inferiore, resiste al blocco e tollera portate elevate
- La centrifugazione spinge il solvente attraverso la membrana, lasciando il campione concentrato nella camera superiore
- Intervallo di pH compatibile: da 1 a 9
- Area attiva della membrana: 0.5 cm2
Per il recupero massimo, si consiglia di scegliere una MWCO almeno più piccola del 50% rispetto alla dimensione molecolare della specie di interesse.
Specifica
Polietersulfone | |
25/confezione | |
50 mm |
0.5 cm2 | |
500 μl | |
11 mm |