Learn More
Cytiva Concentratori di campioni Vivaspin™ 500
Per la concentrazione di campioni non denaturante a fase singola all'interno di un'unica provetta, per ridurre al minimo la manipolazione ed eventuali fuoriuscite di campioni. I concentratori di campioni Cytiva Life Vivaspin™ 500 sono adatti per professionisti che lavorano con volumi di campioni da 100 μl a 20 ml, con valori MWCO da 3 000 a 100 000 MR.
Marca:  Cytiva 28-9322-25
131.30 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24320" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10432665
  • 138.21€ / pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Up to 30-fold concentration of the sample can be achieved with recovery of the target molecule typically exceeding 95%. Patented dead-stop technology ensures that samples cannot be concentrated to dryness and enables direct concentrate recovery.
  • Accept sample volumes from 100μLto 20mL, with a range of molecular weight cutoff values from Mr3000 to 100,000
  • Vertical polyethersulfone semi-permeable membrane separating upper and lower chamber resists blockage and tolerates high flow rate
  • Centrifugation forces solvent through membrane, leaving concentrated sample in the upper chamber
  • Compatible pH range: 1 to 9
  • Active membrane area: 0.5cm2
For maximum recovery, select a MWCO at least 50% smaller than the molecular size of the species of interest.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Polietersulfone
0.5 cm2
500 μl
11 mm
10 kDa
25/confezione
50 mm
Titolo del prodotto
Cytiva Concentratori di campioni Vivaspin™ 500 > Vivaspin 500, 10,000MW size