Learn More
Water with 0.1% ammonium acetate, Honeywell™ Codice prodotto.: 15654340
Water with 0.1% ammonium acetate, Honeywell™
Codice prodotto. 15654340
2.5 L
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Codice prodotto. 15654340
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 346742.5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Water with 0.1% ammonium acetate
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 18.02g/mol
Quantità 2.5 L
Titolo del prodotto
Water with 0.1% ammonium acetate, Honeywell™ >