Learn More
Cytiva Whatman™ 3 μm Pore Size (ME 29) Mixed Cellulose Ester Membranes, Plain
Whatman™ (ME 29) Mixed Cellulose Ester Membranes, Plain are particularly effective in applications requiring higher flow rates and larger volume filtration including clarification or sterilization of aqueous solutions, particulate analysis and removal, air monitoring, and microbial analysis.
144.00€ - 196.00€
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di filtro Plain
Materiale MCE
Materiale (membrana) ME 29
Dimensione del poro 3 μm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11385034
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10400706
25 mm
144.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11395034
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10400712
47 mm
190.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11305044
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10400714
50 mm
196.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Material: Mixed Cellulose Ester
  • Material (Membrane): ME 29
  • Filter Type: Plain
  • Pore Size: 3 μm
  • Autoclavable: Yes
  • Sterility: Non-sterile
  • Bubble Point: 1.3 bar
  • Flow Rate: 1.2 sec./100 mL/12.5cm² (at Δp = 0.9 bar)
  • Gas Flow Rate: 6.7 sec./100 mL (at Δp = 3 mbar)
  • For Use With (Application): Filtration, cytology, air monitoring, aqueous HPLC samples, biological assays
Specifica
Specifica
Autoclavable
MCE
3 μm
1.2 sec./100 mL/12.5 cm² (at Δp = 0.9 bar)
6.7 sec./100 mL (at Δp = 3 mbar)
Plain
ME 29
Non-sterile
Filtration, cytology, air monitoring, aqueous HPLC samples, biological assays
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • ||Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose