Learn More
DWK Life Sciences Guarnizioni in alluminio: A strappo
GREENER_CHOICE
Tear-off seals remove completely allowing content to pour from bottle. Wheaton™ Tear-Off Aluminum Seals, Unlined are available in a wide range of sizes and colors.
Marca:  DWK Life Sciences 224193-05
85.30 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24362" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10326902
  • 123.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 02-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Tear-off seals remove completely allowing content to pour from bottle. Wheaton™ Tear-Off Aluminum Seals, Unlined are available in a wide range of sizes and colors.
  • Good barrier properties
  • Color selection includes natural, red, blue and green
  • Chemically resistant to alcohol and acetone, among many others
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Blue
1000/Cs.
20 mm
Aluminum
Complete Tear-off Cap
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Guarnizioni in alluminio: A strappo > Complete Tear-Off; Blue; For mouth O.D.: 20mm; 1000/Cs.