Learn More
DWK Life Sciences Guarnizioni in alluminio: A strappo
GREENER_CHOICE
Tear-off seals remove completely allowing content to pour from bottle. Wheaton™ Tear-Off Aluminum Seals, Unlined are available in a wide range of sizes and colors.
123.00€ - 273.00€
Specifica
Materiale Alluminio
Quantità 1000/contenitore
Tipo A strappo completo
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Colore Dimensione chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Dimensione chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
10633543
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
224193-01
Incolore 20 mm
273.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10326902
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
224193-05
Blue 20 mm
123.00€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 15-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11718789
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
224192-07
Green 13 mm
125.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10580463
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
224193-06
Red 20 mm
123.00€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 15-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Tear-off seals remove completely allowing content to pour from bottle. Wheaton™ Tear-Off Aluminum Seals, Unlined are available in a wide range of sizes and colors.
  • Good barrier properties
  • Color selection includes natural, red, blue and green
  • Chemically resistant to alcohol and acetone, among many others
Specifica
Specifica
Alluminio
1000/contenitore
A strappo completo
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Guarnizioni in alluminio: A strappo