Learn More
DWK Life Sciences Tappi a vite fenolici neri in gomma bianca 14B rivestiti in PTFE
Provides completely inert inner seal and surface for sample or product
235.00€ - 468.00€
Specifica
Product Type | Tappo a vite |
---|---|
Materiale rivestimento interno | TFE/gomma stirene butadiene |
Autoclavabile | Sì |
Materiale | Fenolico |
Colore | Nero |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11511235
|
DWK Life Sciences
W240406 |
8-425 |
235.00€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12416171
|
DWK Life Sciences
W242711 |
24-400 |
468.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 01-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Autoclavabile
Specifica
Tappo a vite | |
Sì | |
Nero |
TFE/gomma stirene butadiene | |
Fenolico |
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Tappi a vite fenolici neri in gomma bianca 14B rivestiti in PTFE