Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Caps For Liquid Scintillation Vials
Use as replacement caps or for vials that are provided without caps
182.00€ - 437.00€
Specifica
Tipo | Screw Cap |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Liquid Scintillation Vial |
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Materiale | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Materiale | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10416322
|
DWK Life Sciences
240817 |
Polyethylene Disc | Urea | 22-400 |
335.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10458531
|
DWK Life Sciences
241009 |
Metal Foil | Urea | 15-425 |
182.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10653293
|
DWK Life Sciences
240917 |
Polyseal™ | Urea | 22-400 |
437.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 05-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12428762
|
DWK Life Sciences
241017 |
Metal Foil | Urea | 22-400 |
295.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10042003
|
DWK Life Sciences
241317 |
Linerless | Polyethylene | 22-400 |
187.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10290379
|
DWK Life Sciences
240804 |
Metal Foil | Polypropylene | 22-400 |
201.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Screw Caps For Liquid Scintillation Vials
- Screw caps for WHEATON liquid scintillation vials
- Case of 1000 provides an economical alterative
- Not autoclavable
Specifica
Screw Cap | |
Liquid Scintillation Vial |
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Wheaton™ Caps For Liquid Scintillation Vials