Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Glass E-Z Vials
Wheaton E-Z Vials feature a 40% larger neck opening than standard opening vials. The larger opening improves sample accessibility while reducing auto sampler needle damage. Vial capacity has been increased from 1.5 to 1.8 mL. E-Z Vials are designed for use with 11 mm aluminum seals.
Marca:  DWK Life Sciences 225179-02
Codice prodotto. 12453661
  • 275.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 30-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 40% large opening
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Use with 11 mm aluminum seals
  • Limited volume insert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Amber
Silica Glass
1.25 in.
32 mm
11 mm
12 mm
1.8 mL
Snap Cap
1000 Cs.
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Glass E-Z Vials > Amber