Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini per campioni in vetro trasparente preordinati in scatola con tappi attaccati
I tappi in dotazione contribuiscono a mantenere l'igiene. Le fiale per campioni in vetro trasparente Wheaton™ in scatola Lab File con tappi attaccati sono fornite in vassoi suddivisi per praticità di conservazione delle fiale vuote o di inventario dei campioni.
Marca: DWK Life Sciences 224888
259.84 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
I tappi attaccati contribuiscono a mantenere l'igiene. Le fiale per campioni in vetro trasparente Wheaton™ in scatola Lab File con tappi attaccati sono fornite in vassoi suddivisi per praticità di conservazione delle fiale vuote o di inventario dei campioni.
- Fabricated from glass tubing for uniform sidewall and bottom thickness
- Vials and caps are autoclavable
- Clear vials made from low-extractable borosilicate glass that provides superior chemical resistance
- Cap and Cap Liners
- Solid top, black phenolic caps
- 14B rubber-lined black phenolic screw cap for aqueous samples
- PTFE/14B rubber-lined black phenolic screw cap for organic samples
Order Info
Tappi di ricambio in vendita separatamente.
Compliance
Fiale trasparenti conformi alle norme USP tipo 1 e ASTM™ E 438 tipo 1, requisiti di classe A.
Specifica
14B Rubber | |
23 mm | |
24 mL | |
A vite | |
Phenolic | |
Tappo a vite | |
ASTM Type I, Class A, USP Type I | |
M-T File™ and Vial Rack |
Clear | |
Borosilicate Glass (Low Extractable) | |
Basso profilo per maggiore stabilità e minore volume morto sopra il campione, ideale per la conservazione di composti | |
6.5 dr. | |
Autoclavable | |
88 mm | |
20-400 |