Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini per campioni in vetro borosilicato E-C filettati senza tappi
In vetro borosilicato Wheaton 33 a basso contenuto di estraibili. Le convenienti fiale Wheaton™ per campioni in vetro borosilicato E-C filettate senza tappi sono disponibili in due pratiche confezioni termoretraibili che riducono le contaminazioni dovute ai materiali corrugati degli imballaggi tradizionali.
Marca: DWK Life Sciences 224701
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Caps are packed separately
- Choice of amber or clear glass
Specifica
Trasparente | |
Vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili | |
A vite | |
Sì | |
35 mm |
12 mm | |
2.0 ml | |
0.5 dr. | |
Tappo a vite | |
USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Classe A |
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Dimensione file: 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Dimensione file: 14.8 MB
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Flaconcini per campioni in vetro borosilicato E-C filettati senza tappi > Clear; GPI Thread: 8-425; 2mL