Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Limited-Volume Inserts for E-Z Vials™
Compatible with numerous vials and caps
Marca:  DWK Life Sciences 225265
Codice prodotto. 10124032
  • 214.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Glass
0.25 mL
With bottom spring
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Wheaton™ Limited-Volume Inserts for E-Z Vials™ > Glass; 0.25mL; With bottom spring