Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Vacule™ Lyophilization Ampules
For small volume samples
Marca:  DWK Life Sciences™ W651446
514.08 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13431429
  • 543.92€ / pezzi 567
Spedizione stimata: 02-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Made from Type I borosilicate glass
  • Available with heat or stopper seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass (Type I)
0.472 in.
3.3 in.
1.2 cm
86 mm
0.3 in.
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Vacule™ Lyophilization Ampules > 2 Vacule; Dia. x H: 0.4 x 3.3 in. (12 x 86mm); O.D. at top: 0.3 in. (10mm) approx.; 567/Cs.