Learn More
Whirl-Pak™ Sacchetti per campioni Whirl-Pak™ formato gigante
I sacchetti extra-large possono contenere campioni di grandi dimensioni evitandone la frammentazione
297.00€ - 644.00€
Specifica
Product Type | Giant-size Sample Bag |
---|---|
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Tipo di chiusura | Closing Tab |
Colore | Clear |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11731796
![]() |
Whirl-Pak™
B01445WA |
92 oz. | 2721 ml | 15 x 10 pollici (38 x 25.4 cm) |
644.00€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
11741796
![]() |
Whirl-Pak™
B01446WA |
123 oz. | 3637 ml | 20 x 10 pollici (50.8 x 25.4 cm) |
297.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11751796
![]() |
Whirl-Pak™
B01447WA |
184 oz. | 184 once, 5441 ml | 20 x 15 pollici (50.8 x 38 cm) |
499.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
Descrizione
White, write-on strip makes sample identification easier and more convenient.
- Closing tab has one round and one flat wire to ensure that bag is closed securely
- Fold tab over tightly 4 to 5 times when closing
- Volume measurements are approximate
- White, write-on strip makes sample identification easier and more convenient
- Paper-like finish eliminates ink smearing and provides surface for any writing instrument
- Sterilized
- Note: Should not be used at temperatures above 82°C
- Bags can be frozen to any temperature, even liquid nitrogen
Specifica
Giant-size Sample Bag | |
Closing Tab | |
Single-use | |
White, Write-on Strip | |
Sterile | |
Yes | |
Plastic | |
-320°F to +180°F | |
4 mil |
Not Autoclavable | |
Clear | |
Accommodates large size samples and eliminate reducing into smaller pieces | |
Polyethylene | |
0.102mm | |
Cardboard | |
Ethylene Oxide Gas | |
-196°C to +82°C |
Titolo del prodotto
Whirl-Pak™ Sacchetti per campioni Whirl-Pak™ formato gigante