Learn More
Buerkle™ White Disposable Forceps
Disposable forceps are ideal for grasping, lifting, and moving small objects like fine tissue or solid samples.
53.70€ - 91.30€
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) | 5.12 in. |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 130 mm |
Materiale | Polystyrene |
N. per confezione | 100 (large pack) |
Product Type | Pinza |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Stile punta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Stile punta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16505210
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-0040 |
Non-sterile | punta/angolo |
53.70€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16515210
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-0041 |
Non-sterile | punta |
53.70€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
16525210
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-0042 |
Non-sterile | punta larga |
53.70€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16535210
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-1040 |
Sterile | punta/angolo |
91.30€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16545210
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-1041 |
Sterile | punta |
75.75€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
16555210
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-1042 |
Sterile | punta larga |
77.45€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- The fluted handles ensure optimum and secure handling as well as precise work
- The light plastic forceps for single use allow for fatigue-free work
- The clean room-manufactured lab assistants meet the highest standards and prevent cross-contamination or impurities in the sample being examined
- The lab tweezers are suitable for chemical, pharmaceutical or cosmetic applications as well as the food industry and scientific uses
- Sterile forceps are individually wrapped
- For single use
- Cleanroom manufactured (clean room class 7)
- Complies with EU food requirements and FDA regulations
- Pointed/angled tip: The disposable forceps have fine, smooth, curved gripping tips. Different materials can be held and processed reliably with the pointed ends
- Pointed tip: The anatomical forceps have a straight tip, fluted on the inside. This makes it possible to grip sensitive materials reliably
- Broad tip: The disposable forceps have ends with a broad tip. The broad tip is smooth and blunt. It prevents the material from being damaged when it is gripped
Specifica
5.12 in. | |
Polystyrene | |
Pinza |
130 mm | |
100 (large pack) |
Titolo del prodotto
Buerkle™ White Disposable Forceps