Learn More
3M™ Tute protettive in polipropilene/polietilene con pellicola laminata in colore bianco Codice prodotto.: 12922305
Aggiungi al carrello
3M™ Tute protettive in polipropilene/polietilene con pellicola laminata in colore bianco
Codice prodotto. 12922305
Medium, 66 to 69 in., 167 - 176 cm
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2 X-Large
3 X-Large
4 X-Large
Altezza (sistema imperiale):
64 to 67 in.
66 to 69 in.
69 to 71 in.
70 to 74 in.
73 to 76 in.
76 to 78 in.
78 to 81 in.
Altezza (sistema metrico):
167 - 176 cm
179 - 187 cm
Da 164 a 170 cm
Da 174 a 181 cm
Da 186 a 194 cm
Da 194 a 200 cm
Da 200 a 206 cm
Codice prodotto. 12922305
Marca: 3M™ 7100198129
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Protezione fornita conforme ai sensi della Direttiva sui dispositivi di protezione individuale (DPI) Categoria III, Tipo 5/6. La tuta protettiva serie 4545 protegge da particelle radioattive e agenti biologici e riduce l'accumulo di carica elettrostatica.
  • Designed to be comfortable and highly protective
  • Excellent barrier against dry particles and certain limited liquid chemical splash
  • Biological protection tested to EN 14126
  • Soft, well-draping, laminated microporous material
  • Certified to also protect against radioactive particles and biological agents and reduce build up of static charge
  • Super low linting
  • Suitable for a wide range of applications including within many cleanrooms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tuta protettiva
Size Medium
Sesso Unisex
Materiale Polietilene e poliestere/polietilene laminato
Colore Bianco
Monouso
Stile vita Elastico
Ankle Style Elastico
Stile polso Polsini a maglia
Hood Type A tre pannelli
Tipo di chiusura Zip a doppio cursore con patta frangivento sigillata
Tipo di giuntura Cucitura ribattuta, Bound
Sterilità Non-sterile
Classe di protezione Categoria III
Misura petto (sistema imperiale) Da 36 a 39 pollici
Misura petto (sistema metrico) 92 - 100 cm
Altezza (sistema imperiale) 66 to 69 in.
Altezza (sistema metrico) 167 - 176 cm
  • 3M Safety Solutions - Protective coveralls overview
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      3M Safety Solutions - Protective coveralls overview
    • Diversi produttori
      Save up to 60% on gloves, apparel, and more
      Codice sconto: 24131
      Scade2025-06-08
      nuova offerta
      Shop Now
    • Diversi produttori
      Use code 24095 to receive this promotion.
      Codice sconto: 24095
      Scade2025-04-15
      Offerta
      *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 17/03/2025 and 15/04/2025 subject to availability of the product in stock. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy or if the product is no longer available in stock. Other restrictions may apply.
      Terms & Conditions Learn More
    Titolo del prodotto
    3M™ Tute protettive in polipropilene/polietilene con pellicola laminata in colore bianco >