Learn More
Kimberly-Clark™ Salviette WYPALL™ L20 EXTRA con rotolo a svolgimento centrale
La tecnologia AIRFLEX™ è utilizzata per pulire velocemente senza disintegrarsi. Le salviette Kimberly-Clark™ WYPALL™ L20 EXTRA con rotolo a svolgimento centrale sono ideali per diverse attività di pulizia.
212.00€
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) | 42.50 cm (foglio) |
---|---|
Larghezza (sistema metrico) | 18.50 cm (foglio) |
Monouso | Sì |
Dimensioni (L x P) | 42.50 cm x 18.50 cm (foglio) |
Da utilizzare con (applicazione) | Panni monouso altamente assorbenti, per detersione e pulizia generiche, attività di pulizia di media intensità quali lucidatura del vetro, pulizia di superfici lisce e di strumenti |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15656485
![]() |
Kimberly-Clark™
7302 |
Blu |
212.00€
6 rotoli |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
15666485
|
Kimberly-Clark™
7303 |
Bianco |
212.00€
6 rotoli |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
- 2 veli, monouso
- Tecnologia del foglio di base AIRFLEX
- Forte, spesso e altamente assorbente
- Rotolo bianco o blu perforato con alimentazione centrale per l'uso nelle aree trafficate
- Può essere utilizzato con sistema di erogazione per controllarne l'uso e ridurre gli sprechi.
Specifica
42.50 cm (foglio) | |
Sì | |
Panni monouso altamente assorbenti, per detersione e pulizia generiche, attività di pulizia di media intensità quali lucidatura del vetro, pulizia di superfici lisce e di strumenti | |
6 rotoli x 300 fogli | |
Non sterile |
18.50 cm (foglio) | |
42.50 cm x 18.50 cm (foglio) | |
Può essere utilizzato con sistema di erogazione (7087 o 7088) per controllarne l'uso e ridurre gli sprechi | |
2 strati |
Titolo del prodotto
Kimberly-Clark™ Salviette WYPALL™ L20 EXTRA con rotolo a svolgimento centrale