Learn More
Kimberly-Clark™ Panno in carta per Service & Retail WypAll™
Il rotolo a erogazione centrale WypAll™
Marca: Kimberly-Clark™ 7404
44.95 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Panni per pulizia asciutti progettati per impieghi leggeri in negozi e ambienti di servizio
- Resistenza e assorbenza eccezionali grazie alla tecnologia AIRFLEX™
Specifica
Wiping Paper | |
30 cm | |
30 cm | |
White | |
38 x 18.5 cm | |
Retail and service environments, Food prep, Portable WypAll™ Reach™ paper wipes dispenser (6621) | |
1-ply |
11.81 in. | |
11.81 in | |
Paper | |
Centerfeed | |
Disinfecting | |
950 Sheets/Roll |
Titolo del prodotto
Kimberly-Clark™ Panno in carta per Service & Retail WypAll™ > Colore: bianco
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction