missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Cellulose Extraction Thimbles

Minimizes the hands-on time involved in extraction. Macherey Nagel™ Cellulose Extraction Thimbles are used for holding solid materials from which substances are to be extracted with a suitable solvent.

Marca:  Macherey-Nagel™ 645040

Codice prodotto. 10410112

  • 323.00€ / pezzi 25
Spedizione stimata: 30-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Manufactured from pure cellulose
  • Used in the fields of air and waste gas analysis for collecting solid particles
  • The choice of analytical chemists using Soxhlet or automated extractors
Specifica

Specifica

25 Pk.
Cellulose
275 mm
55 mm
Analysis of soil contaminants, Analysis of soil contaminants
Extraction Thimbles
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ Cellulose Extraction Thimbles > Inner Diameter: 55mm; Height: 275mm

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato