Learn More
YSI™ Probe Service Kits for YSI Dissolved Oxygen Probes
For replenishing oxygen sensor on YSI Dissolved Oxygen Probes
58.25€ - 108.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Quantità | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Quantità | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11969176
|
YSI™
066156 |
YSI™ 55, 5739, 5750, 5718, 6030 and 6562 DO Probe | 10/pk. | High Sensitivity Membrane Kit: 150 membranes |
108.00€
pezzi 10 Qty Price Break Available |
Spedizione stimata: 28-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11978876
|
YSI™
098094 |
5718, 5739, 5750, 5300 and Rapid Pulse Probes | Each | Standard Membrane Kit: 30 membranes, KCl |
58.25€
pezzi 10 Qty Price Break Available |
Spedizione stimata: 28-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11988876
|
YSI™
98095 |
Replenishing Oxygen Sensor on YSI™ DO Probe | Each | High Sensitivity Membrane Kit: 30 membranes, KCl |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Membrane Kits include 150 standard, 1mil PTFE membranes or 150 high-sensitivity, 0.5mil PTFE membranes, in 10 packs of 50
- Membrane/KCI Kits include 30 standard or high-sensitivity membranes, 1 oz. (30mL) dropper bottle with KCI crystals for adding distilled water and a probe contour tool
- For use with probes 13-299-43 (Model 5739), 13-298-80 (Model 5750), 15-176-50 (Model 5718), 13-298-16 (Model 5300 Biological Oxygen Monitor), and 13-298-56, -57, or -62 (Model 55 Handheld Dissolved Oxygen Meters)
Specifica
DO |