Learn More
ZEOsphere™
ZEOsphere™ is a high purity, high performance Spherical Chromatographic Silica gel ideal for high performance, high resolution purifications and separations available with 10 μm pores with particle sizes 100 A, 120 A and 300 A and functionalized formats (C18, C4, C8, C18, NH2, NH2P, DIOL, CN).
522.00€ - 8025.00€
Specifica
Dimensione particelle | 10 μm |
---|---|
Tecnica | Chromatography |
Tipo | Silica Gel |
Materiale | Gel di silice |
Forma particelle | Spherical |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Fase | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Fase | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
30049004
|
ZEOsphere
300292 |
100 Å | C8 Functionalized | 100 g |
550.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30048994
|
ZEOsphere
302056 |
100 Å | C8 Functionalized | 500 g |
2360.00€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30049016
|
ZEOsphere
301153 |
100 Å | C8 Functionalized | 1 kg |
4025.00€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30048964
|
ZEOsphere
300242 |
100 Å | C18 Functionalized | 100 g |
550.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30049019
|
ZEOsphere
302054 |
100 Å | C18 Functionalized | 500 g |
2360.00€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30049027
|
ZEOsphere
300933 |
100 Å | C18 Functionalized | 1 kg |
4025.00€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30049028
|
ZEOsphere
302061 |
100 Å | DIOL Functionalized | 100 g |
595.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30048993
|
ZEOsphere
302062 |
100 Å | DIOL Functionalized | 500 g |
2550.00€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30048979
|
ZEOsphere
302063 |
100 Å | DIOL Functionalized | 1 kg |
4350.00€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30049008
|
ZEOsphere
300293 |
120 Å | C8 Functionalized | 100 g |
522.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30048980
|
ZEOsphere
302059 |
120 Å | C8 Functionalized | 500 g |
2240.00€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30048998
|
ZEOsphere
300277 |
120 Å | C8 Functionalized | 1 kg |
3825.00€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30049012
|
ZEOsphere
300270 |
120 Å | C18 Functionalized | 100 g |
522.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30048996
|
ZEOsphere
302055 |
120 Å | C18 Functionalized | 500 g |
2240.00€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30049023
|
ZEOsphere
300266 |
120 Å | C18 Functionalized | 1 kg |
3825.00€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30048977
|
ZEOsphere
302109 |
120 Å | DIOL Functionalized | 100 g |
577.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30048969
|
ZEOsphere
302110 |
120 Å | DIOL Functionalized | 500 g |
2480.00€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30049018
|
ZEOsphere
302060 |
120 Å | DIOL Functionalized | 1 kg |
3755.00€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30048981
|
ZEOsphere
302111 |
120 Å | NH2 Functionalized | 100 g |
577.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30049032
|
ZEOsphere
302112 |
120 Å | NH2 Functionalized | 500 g |
2480.00€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30049011
|
ZEOsphere
302113 |
120 Å | NH2 Functionalized | 1 kg |
4225.00€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30049001
|
ZEOsphere
301284 |
300 Å | C4 Functionalized | 1 kg |
8025.00€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30048951
|
ZEOsphere
302068 |
300 Å | C4 Functionalized | 500 g |
4705.00€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30048986
|
ZEOsphere
300866 |
300 Å | C4 Functionalized | 100 g |
1100.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- High performance Spherical Silica Gel
- High Purity
- Swiss accuracy and consistency
- Excellent batch to batch reproducibility
- ISO Certification
- Wide Selection of functionalization options
- High Chemical and mechanical stability
- 100 A, 120 A, and 300 A pore sizes available
- 10 μm particle size
- Suitable for medium to high pressure
- High loadability
- Unsurpassed Service and Support
- Selection of pack sizes available
- Suitable for gravity, flash and process
Specifica
10 μm | |
Silica Gel | |
Spherical |
Chromatography | |
Gel di silice |
Titolo del prodotto
ZEOsphere™