Learn More
Zinc 2,4-pentanedionate monohydrate, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Zinc Metal acetylacetonates are used as catalysts for polymerization of olefins and transesterification. It is used as a a stabilizer PVC.They are used as solvents, lubricant additives, paint drier, and pesticides. They are used in glass coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Zinc 2,4-pentanedionate monohydrate |
Punto di fusione | 136°C to 138°C (decomposition) |
Densità | 1.6 g/mL |
Quantità | 250 g |
Informazioni di solubilità | Soluble in alcohol; Slightly soluble in water |
Peso formulazione | 281.60 (263.59 Anhydrous) |
Forma fisica | Crystalline |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
T19J040 | Certificato di analisi | 24/07/2023 | 012527.30,012527.18 |
S14J029 | Certificato di analisi | 21/06/2023 | 012527.30,012527,012527.18 |
U03I013 | Certificato di analisi | 11/08/2022 | 012527.30,012527.18 |
N07I008 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | 012527.30,012527.18 |
N07I007 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | 012527.30,012527.18 |