Learn More
Zinc granules, ACS, -20 mesh, 99.8% min, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11328048
Zinc granules, ACS, -20 mesh, 99.8% min, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11328048
100 g
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Codice prodotto. 11328048
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036602.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Zinc Granules; ACS; 99.8%; Alfa Aesar; -20 Mesh
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-66-6
Formula molecolare Zn
Molecular Weight (g/mol) 65.38
Numero MDL MFCD00011291
InChI Key HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC Name zinc
SMILES [Zn]
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc
Nota nome For analysis ACS
Intervallo percentuale saggio 99.8%
Quantità 100 g
Grado Reagente ACS
Dimensioni maglia -20 Mesh
Forma Granular
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoM07L008 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/01/2025 Catalog Number036602.22,036602.A1,036602.36
Numero di lottoY27K001 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/12/2024 Catalog Number036602.22,036602.A1,036602.36
Numero di lottoW17K043 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/09/2024 Catalog Number036602.22,036602.A1,036602.36
Numero di lottoU06K039 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/08/2024 Catalog Number036602.22,036602.A1,036602.36
Numero di lottoM26K001 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/02/2024 Catalog Number036602.22,036602.A1,036602.36
Titolo del prodotto
Zinc granules, ACS, -20 mesh, 99.8% min, Thermo Scientific Chemicals >