Reagenti di dissociazione
Corning™ Matrice Matrigel™
Per produrre una matrice biologicamente attiva che assomiglia alla matrice basale cellulare dei mammiferi. La matrice basale Corning™ Matrigel™ fornisce un ambiente fisiologicamente rilevante per studi di morfologia cellulare, funzione biochimica, migrazione, invasione ed espressione dei geni.
Corning™ Matrice qualificata hESC Matrigel™
Compatibile con mTeSR™1 - Sviluppato da StemCell Technologies. La matrice qualificata hESC Corning™ Matrigel™ è ampiamente accettata come substrato alternativo per colture di cellule ES e per cellule staminali pluripotenti indotte (iPS) umane.
Corning™ Nu-Serum™ IV Growth Serum Replacements
Provides a low-serum alternative to newborn calf, fetal bovine, and other sera used for cell culture
Corning™ Nu-Serum™ IV Growth Medium Supplement
Provides a low-serum alternative to newborn calf, fetal bovine, and other sera used for cell culture
Corning™ Matrice di membrana Matrigel™ GFR
Per produrre una matrice biologicamente attiva che assomiglia alla matrice basale cellulare dei mammiferi. La matrice di membrana basale Corning™ Matrigel™ GFR fornisce un ambiente fisiologicamente rilevante per studi di morfologia cellulare, funzione biochimica, migrazione, invasione ed espressione dei geni.
MP Biomedicals™ 0.25% Trypsin-EDTA (1X)
0.25% Trypsin and 1mM EDTA in modified HBSS w/o Ca++ and Mg++, 100 mL
Corning™ Fibronectina, umana
Promuove l'adesione, la diffusione e la proliferazione cellulare nonché la proliferazione su superfici per colture di tessuti. La fibronectina umana Corning™ può essere utilizzata come additivo al terreno di coltura privo di siero.
Corning™ PuraMatrix™ Peptide Hydrogel
Highly defined synthetic peptide assembles into fibrous 3D structure and promotes cell attachment
Corning™ Collante cellulare e tissutale Cell-Tak
Per far aderire cellule o sezioni di tessuto a diversi tipi di superfici, inclusi plastica, vetro, metallo, PTFE e materiali biologici. Il collante cellulare e tissutale Corning™ Cell-Tak è una soluzione proteica ottenuta mediante formulazione speciale estratta da un mitilo marino, il Mytilus edulis.
Corning™ Supplemento per colture cellulari T, ratto
Promotes polyclonal activation and IL-2 proliferation of most antigenically sensitized rat or mouse lymphoid T-cells
Corning™ Matrigel™ Matrix HC
High concentration (HC) formulation is ideal for applications in which a high protein concentration augments the growth of tumors; allows a Matrigel basement membrane matrix plug to maintain its integrity after subcutaneous injection into mice
Corning™ Supplemento per terreni di crescita Nu-Serum
Provides a low-serum alternative to newborn calf, fetal bovine, and other sera used for cell culture
Corning™ IL-3 Culture Supplement, Mouse
Used to culture IL-3 responsive cells
Corning™ Cell Recovery Solution
Allows for the recovery of cells cultured on Corning™ Matrigel™ Basement Membrane Matrix for subsequent biochemical analyses
Corning™ Molecular Biology Reagents
Used in molecular biology, nucleic acid purification applications
Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysine
Recommended for the culture of neurons, glial cells, and transfected cells
MP Biomedicals™ Poly-D-Lysine Hydrobromide Attachment Factors
Facilitate attachment, adherence, and spreading in the culture of adherent cells
MP Biomedicals™ Poly-L-Lysine Hydrobromide Attachment Factors: 30,000-70,000 MW
Facilitate attachment, adherence, and spreading in the culture of adherent cells
MP Biomedicals™ Complement, Guinea Pig Purified, 5mL
Suitable for use in hemolytic titrations and cytotoxicity assays, and as a serum protein control in immunoelectrophoresis, Ouchterlony immunodiffusion, and other immunoprecipitation techniques
MP Biomedicals™ LymphoSep™ Lymphocyte Separation Medium
LymphoSep™ Lymphocyte Separation Medium is a sterile, iso-osmotic, low viscosity solution for density centrifugation yielding a clear separation of lymphocytes from heparinized or defibrinated human blood.
MP Biomedicals™ Accutase
Novel trypsin replacement that exhibits both protease and collagenolytic activities.
MP Biomedicals™ Poly-L-Lysine Hydrobromide Attachment Factors: ≥70,000 MW
Facilitate attachment, adherence, and spreading in the culture of adherent cells