Learn More
Fisherbrand™ Strip di provette per PCR da 0.2 ml
Ideali per l'uso con termociclatori con fondo a V da 0.2 ml con 96 pozzetti
Marca: Fisherbrand™
201.16 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.40000kg
Descrizione
Ideali per l'uso con termociclatori con fondo a V da 0.2 ml con 96 pozzetti
- 0.25mL maximum tube volume when capped
- Strips of eight tubes
- Can be cut into individual tubes
- Thin-wall design
- Cleanroom produced
- Virgin polypropylene
- Available with flat cap strips, domed cap strips, or without cap strips
Certifications
Certified RNase-, DNase-, DNA- and pyrogen-free
Specifica
Human DNA, RNase, DNase, endotoxins free | |
0.2 mL | |
0.2mL 96-well V-bottom thermal cyclers, PCR and qPCR/Real-Time PCR applications | |
Flat | |
Strip |
Green | |
250 Case | |
Polypropylene | |
96 | |
Thin Wall 8-Strip PCR Tube |