Learn More
Fisherbrand™ Provette per PCR da 0.5 ml con tappo piatto
Con tappo a pressione integrato
44.85€ - 46.20€
Specifica
Certificazione/Conformità | RNase, Dnase and human DNA free |
---|---|
Volume (sistema metrico) | 0.5 mL |
Quantità | 1000 Case |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | 0.5mL thermal cycler blocks and can be used in PCR and sample storage applications |
Materiale | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12144082
|
Fisherbrand™
14230204 |
Yellow |
46.20€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12124152
|
Fisherbrand™
14230203 |
Green |
44.85€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12114152
|
Fisherbrand™
14230202 |
Blue |
46.20€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12194142
|
Fisherbrand™
14230200 |
Incolore |
46.20€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12104152
|
Fisherbrand™
14230201 |
Red |
46.20€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Per l'uso con blocchi di termociclatori da 0.5 ml
- Quando il coperchio è chiuso, il volume massimo è di 0.6 ml
- Design a parete sottile
- Prodotte in camera sterile
- Polipropilene vergine
Specifica
RNase, Dnase and human DNA free | |
1000 Case | |
Polypropylene | |
Tube |
0.5 mL | |
0.5mL thermal cycler blocks and can be used in PCR and sample storage applications | |
Flat | |
Thin Wall PCR Tube |