Learn More
Fisherbrand™ Provette per PCR da 0.5 ml con tappo piatto
41.52 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24367" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Suitable for 0.5mL thermal cycler blocks
- 0.6mL maximum volume when closed
- Thin-wall design
- Cleanroom produced
- Virgin polypropylene
Specifica
RNase, Dnase and human DNA free | |
0.5 mL | |
0.5mL thermal cycler blocks and can be used in PCR and sample storage applications | |
Flat Cap | |
Thin Wall PCR Tube |
Green | |
1000 Case | |
Polypropylene | |
Tube |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-5 of 6
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Provette per PCR da 0.5 ml con tappo piatto > Green