Learn More
Fisherbrand™ Provette per PCR da 0.5 ml con tappo piatto
39.88 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Suitable for 0.5mL thermal cycler blocks
- 0.6mL maximum volume when closed
- Thin-wall design
- Cleanroom produced
- Virgin polypropylene
Specifica
RNase, Dnase and human DNA free | |
0.5 mL | |
0.5mL thermal cycler blocks and can be used in PCR and sample storage applications | |
Flat | |
Thin Wall PCR Tube |
Yellow | |
1000 Case | |
Polypropylene | |
Tube |