Learn More
Thermo Scientific™ Amber Screw Cap Micro Tubes
GREENER_CHOICE
Pure Protection: Prepare, transfer and store samples securely with Thermo Scientific Screw Cap Microtubes. Available in multiple volumes, packaging options and clean claims.
Marca:  Thermo Scientific™ 3431A
1011.99 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24328" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10104062
  • 1230.00€ / pezzi 5000
Spedizione stimata: 29-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Autoclavable
Ambra
50 tubes and attached caps/bag
Sterile
Screw Cap with O-ring (Attached)
Conico
Screw-cap Microtube
0.5 ml
Polipropilene
0.5mL
Yes
Sterile and PCR Ready
25,000 x g
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Amber Screw Cap Micro Tubes >
† Subject to Thermo Fisher Scientific standard limited warranty. See thermoscientific.com or your sales representative for details.
Screw cap micro tubes and caps are not recommended for autoclave. Sterile options available.
Not intended to submerge and store in liquid phase LN2.