Learn More
Labcon™ 1.5 mL SuperSpin™ Microcentrifuge Tubes
These microcentrifuge tubes include flat, easy-open attached snap caps, side graduations, and a frosted writing surface.
Marca: Labcon™ 3016-878-000-9
24.45 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24328" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Ultra high centrifuging to 40,000 x G
- If sterile, validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical Labs
- Packaged in resealable bags
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Specifica
Snap | |
Autoclavable | |
Green | |
Centrifugation | |
500 Bags/Pk., 10 Pk./Cs. | |
Non-sterile | |
Yes |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity | |
1.5 mL | |
Polypropylene Resin | |
500/Pk. | |
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase, and Endotoxin-free | |
SuperSpin™ | |
40,000 RCF |
Titolo del prodotto
Labcon™ 1.5 mL SuperSpin™ Microcentrifuge Tubes > Microcentrifuge Tubes; Color: Green; Cap Style: Snap; Sterility: Non-sterile; Certifications/Compliance: ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity; Autoclavable: Autoclavable