Learn More
Eppendorf™ 96-channel Dispensing Heads
For use with epMotion™ 96 Flex in hard-shell case. Requires base device for operation.
Marca: Eppendorf™ 5069000527
7250.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- For use with epMotion™ 96 Flex (not included)
- Intuitive semi-automated handling of 96- and 384-well plates
- Calibrated according to ISO 23783-2 standards
- Includes hard shell case for transport and storage
Specifica
Dispensing Head | |
0.5 to 300 μL | |
epMotion™ 96 Flex, and epT.I.P.S.™ Motion Reload System | |
4.6 lb. | |
1 Ea. |
Not Autoclavable | |
Cell culture, Molecular biology | |
1 Ea. | |
2.1 kg |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-5 of 6
Videos
-
epMotion 96 Flex tutorial Change of dispensing heads
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Precision at Your Fingertips
Master liquid handling with ease.Codice sconto: 24122Scade: 2025-04-13
Days
26Hours
1Minutes
25Seconds
44nuova offerta Save Up to 92%
Titolo del prodotto
Eppendorf™ 96-channel Dispensing Heads > 0.5 to 300 μL