Learn More
1-Bromododecane, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11403284
1-Bromododecane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11403284
1000 g
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Codice prodotto. 11403284
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10600.0B
Richiesta di formato massivo o personalizzato
1-Bromododecane is used as a solvent. It is used as an intermediate to manufacture surfactant, pharmaceuticals and other organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Bromododecane is used as a solvent. It is used as an intermediate to manufacture surfactant, pharmaceuticals and other organic compounds.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 143-15-7
Formula molecolare C12H25Br
Molecular Weight (g/mol) 249.236
Numero MDL MFCD00000225
InChI Key PBLNBZIONSLZBU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dodecyl bromide, lauryl bromide, n-dodecyl bromide, dodecane, 1-bromo, bromododecane, 1-bromo dodecane, 1-bromo-dodecane, 1-bromo-n-dodecane, dodecane, bromo, unii-90t93tx09d
PubChem CID 8919
IUPAC Name 1-bromododecane
SMILES CCCCCCCCCCCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromododecane
Punto di fusione -10°C
Densità 1.04
Punti di ebollizione 276°C
Punto d'infiammabilità 146°C (294°F)
Odore Weak
Formula lineare CH3(CH2)11Br
Indice di rifrazione 1.458
Quantità 1000 g
Beilstein 506159
Indice di Merck 14,5389
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 249.24
Percent Purity 98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10251994 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/08/2024 Catalog NumberA10600.30,A10600.0I,A10600.0B
Numero di lotto10242407 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/12/2023 Catalog NumberA10600.30,A10600.0I,A10600.0B
Numero di lotto10248053 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/09/2023 Catalog NumberA10600.30,A10600.0I,A10600.0B
Numero di lotto10212804 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/08/2023 Catalog NumberA10600.30,A10600.0I,A10600.0B
Numero di lotto10224821 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/06/2022 Catalog NumberA10600.30,A10600.0I,A10600.0B
Titolo del prodotto
1-Bromododecane, 98%, Thermo Scientific Chemicals >