Learn More
1-Bromododecane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
1-Bromododecane is used as a solvent. It is used as an intermediate to manufacture surfactant, pharmaceuticals and other organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Bromododecane is used as a solvent. It is used as an intermediate to manufacture surfactant, pharmaceuticals and other organic compounds.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 1-Bromododecane |
Punto di fusione | -10°C |
Densità | 1.04 |
Punti di ebollizione | 276°C |
Punto d'infiammabilità | 146°C (294°F) |
Odore | Weak |
Formula lineare | CH3(CH2)11Br |
Indice di rifrazione | 1.458 |
Quantità | 250 g |
Beilstein | 506159 |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10251994 | Certificato di analisi | 08/08/2024 | A10600.30,A10600.0I,A10600.0B |
10242407 | Certificato di analisi | 29/12/2023 | A10600.30,A10600.0I,A10600.0B |
10248053 | Certificato di analisi | 25/09/2023 | A10600.30,A10600.0I,A10600.0B |
10212804 | Certificato di analisi | 07/08/2023 | A10600.30,A10600.0I,A10600.0B |
10224821 | Certificato di analisi | 14/06/2022 | A10600.30,A10600.0I,A10600.0B |
Sicurezza e movimentazione
- 1-Bromododecane
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Lauryl bromide