Learn More
1-Bromohexane, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10529990
1-Bromohexane, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10529990
2.5 L, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Codice prodotto. 10529990
Marca: Thermo Scientific Acros 107040025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-25-1
Formula molecolare C6H13Br
Molecular Weight (g/mol) 165.07
Numero MDL MFCD00000271
InChI Key MNDIARAMWBIKFW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexyl bromide, n-hexyl bromide, bromohexane, 1-hexyl bromide, hexane, 1-bromo, hexane, bromo, unii-wva0fax7ga, 1-bromo-hexane, pentane, bromomethyl, wva0fax7ga
PubChem CID 8101
IUPAC Name 1-bromohexane
SMILES CCCCCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromohexane
Acidità 0.1% max. (as HBr)
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)5Br
Indice di rifrazione 1.4465 to 1.4485 (20°C, 589nm)
Quantità 2.5 L
Peso formulazione 165.07
Percent Purity ≥99.0%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0468699 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number107045000,107040100,107040025
Numero di lottoA0456284 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/09/2023 Catalog Number107045000,107040100,107040025
Numero di lottoA0394996 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number107045000,107040100,107040025
Numero di lottoA0409269 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/12/2021 Catalog Number107045000,107040100,107040025
Numero di lottoA0393150 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/08/2020 Catalog Number107045000,107040100,107040025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromohexane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
1-Bromohexane, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >