Learn More
1-Dodecanethiol, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10273950
1-Dodecanethiol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10273950
500 mL, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10273950
Marca: Thermo Scientific Acros 117625000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-55-0
Formula molecolare C12H26S
Molecular Weight (g/mol) 202.40
Numero MDL MFCD00004885
InChI Key WNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-dodecanethiol, dodecyl mercaptan, dodecanethiol, n-dodecanethiol, lauryl mercaptan, n-dodecyl mercaptan, n-dodecylmercaptan, 1-mercaptododecane, n-lauryl mercaptan, 1-dodecyl mercaptanVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 8195
IUPAC Name dodecane-1-thiol
SMILES CCCCCCCCCCCCS
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Dodecanethiol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -7.0°C
Densità 0.8400g/mL
Punti di ebollizione 266.0°C to 283.0°C
Punto d'infiammabilità 128°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)11SH
Indice di rifrazione 1.4580 to 1.4600
Quantità 500 mL
Fieser 16,356
Gravità specifica 0.84
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons, slightly soluble in alcohol
Peso formulazione 202.4
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0466149 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/09/2024 Catalog Number117620025,117620100,117625000
Numero di lottoA0463990 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/06/2024 Catalog Number117620025,117620100,117625000
Numero di lottoA0459691 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/01/2024 Catalog Number117620025,117620100,117625000
Numero di lottoA0427968 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/11/2023 Catalog Number117620025,117620100,117625000
Numero di lottoA0456237 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/09/2023 Catalog Number117620025,117620100,117625000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Dodecanethiol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
Titolo del prodotto
1-Dodecanethiol, 98%, Thermo Scientific Chemicals >