Learn More
1-Dodecanethiol, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11440703
1-Dodecanethiol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11440703
100 g
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11440703
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12741.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
1-Dodecanethiol is used in the preparation of hydrophobic or mixed self-assembled monolayers. It is also employed as a chain transfer agent for radical polymerization. Further, it is utilized as a polymerization inhibitor in polyurethane and neoprene adhesives, which finds application in the footwear industry. In addition to this, it acts as a protein regenerating agent used for the regeneration of native proteins from mercuribenzoate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Dodecanethiol is used in the preparation of hydrophobic or mixed self-assembled monolayers. It is also employed as a chain transfer agent for radical polymerization. Further, it is utilized as a polymerization inhibitor in polyurethane and neoprene adhesives, which finds application in the footwear industry. In addition to this, it acts as a protein regenerating agent used for the regeneration of native proteins from mercuribenzoate.
Solubility
Immiscible with water.
Notes
Air and moisture sensitive. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with bases, oxidizing agents, reducing agents and alkali metals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-55-0
Formula molecolare C12H26S
Molecular Weight (g/mol) 202.40
Numero MDL MFCD00004885
InChI Key WNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-dodecanethiol, dodecyl mercaptan, dodecanethiol, n-dodecanethiol, lauryl mercaptan, n-dodecyl mercaptan, n-dodecylmercaptan, 1-mercaptododecane, n-lauryl mercaptan, 1-dodecyl mercaptanVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 8195
IUPAC Name dodecane-1-thiol
SMILES CCCCCCCCCCCCS
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Dodecanethiol
Punto di fusione °C to 7°C
Densità 0.845
Punti di ebollizione 276°C to 278°C
Punto d'infiammabilità 133°C (271°F)
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare CH3(CH2)11SH
Indice di rifrazione 1.4601
Quantità 100 g
Beilstein 969337
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Immiscible with water.
Peso formulazione 202.4
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoY15K024 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/11/2024 Catalog NumberA12741.36,A12741.22
Numero di lottoQ29K007 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/05/2024 Catalog NumberA12741.36,A12741.22
Numero di lottoA0450343 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/02/2024 Catalog NumberA12741.36,A12741.22
Numero di lottoZ20J012 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/01/2024 Catalog NumberA12741.36,A12741.22
Numero di lotto10245159 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/10/2023 Catalog NumberA12741.36,A12741.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Dodecanethiol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1-Dodecanethiol
Titolo del prodotto
1-Dodecanethiol, 98%, Thermo Scientific Chemicals >