Learn More
1-Hexyne, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11904431
1-Hexyne, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11904431
500 mL, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 11904431
Marca: Thermo Scientific Acros 329905000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 693-02-7
Formula molecolare C6H10
Molecular Weight (g/mol) 82.13
InChI Key CGHIBGNXEGJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-hexyne, n-butylacetylene, butylacetylene, hexyne, unii-5fzf2f38f5, n-hexyne, 1-hexyn, hex-5-yn-1-yl, pubchem13057
PubChem CID 12732
IUPAC Name hex-1-yne
SMILES CCCCC#C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Hexyne
Punto di fusione -132.0°C
Colore Colorless
Densità 0.7100g/mL
Punti di ebollizione 71.0°C to 72.0°C
Punto d'infiammabilità −021°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)3C≡CH
Indice di rifrazione 1.3974
Quantità 500 mL
Beilstein 01,253
Gravità specifica 0.71
Peso formulazione 82.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0433610 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/09/2024 Catalog Number329900250,329905000,329901000
Numero di lottoA0464707 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/07/2024 Catalog Number329900250,329905000,329901000
Numero di lottoA0457024 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/10/2023 Catalog Number329900250,329905000,329901000
Numero di lottoA0393717 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/12/2022 Catalog Number329900250,329905000,329901000
Numero di lottoA0433610 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/09/2021 Catalog Number
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Hexyne
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P331-NON provocare il vomito.
Titolo del prodotto
1-Hexyne, 98%, Thermo Scientific Chemicals >