Learn More
1-Methylimidazole, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10326530
1-Methylimidazole, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10326530
500 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Codice prodotto. 10326530
Marca: Thermo Scientific Acros 126995000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 616-47-7
Formula molecolare C4H6N2
Molecular Weight (g/mol) 82.11
Numero MDL MFCD00005292
InChI Key MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-imidazole, n-methylimidazole, 1h-imidazole, 1-methyl, imidazole, 1-methyl, n-methyl imidazole, 1-methyl-imidazole, unii-p4617qs63y, 1-methyl-1h-imidazol, n-methylimidazol, 1-methylimdazoleVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 1390
ChEBI CHEBI:113454
IUPAC Name 1-methylimidazole
SMILES CN1C=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methylimidazole
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -2.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0300g/mL
Punti di ebollizione 198.0°C
Punto d'infiammabilità 92°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4955 to 1.4975
Quantità 500 g
Beilstein 23, 46
Fieser 05,447
Gravità specifica 1.03
Informazioni di solubilità Solubility in water: 145g/L (25°C). Other solubilities: soluble in organic solvents
Peso formulazione 82.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0461578 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/04/2024 Catalog Number126990050,126995000,126991000
Numero di lottoA0449682 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/09/2023 Catalog Number126990050,126995000,126991000
Numero di lottoA0455082 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number126990050,126995000,126991000
Numero di lottoA0394732 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number126990050,126995000,126991000
Numero di lottoA0412969 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number126990050,126995000,126991000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Methylimidazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
1-Methylimidazole, 99%, Thermo Scientific Chemicals >