Learn More
Fisherbrand™ 11mm Aluminum Crimp Seal, Blue, Center hole, Assembled septum
Le chiusure a capsula in alluminio offrono una tenuta sicura resistente alle fuoriuscite.
Marca:  Fisherbrand™ 11 03 0667
271.74 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10557005
  • 313.00€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 11mm
  • aluminum Cap
  • Blue
  • Center hole
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
  • Aluminum seals must be applied with a crimping tool
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Silicone/PTFE
11 mm
GC, HPLC
1.3 mm
Red, White, Blue
Aluminum
100
Crimp Cap
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ 11mm Aluminum Crimp Seal, Blue, Center hole, Assembled septum > Silicone/PTFE white/red,1.3mm thickness,45° shore A