Learn More
Fisherbrand™ 11mm Aluminum Crimp Seal, Green, Center hole, Assembled septum
Le chiusure a capsula in alluminio offrono una tenuta sicura resistente alle fuoriuscite.
138.00€ - 313.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 11 mm |
---|---|
Materiale | Aluminum |
Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
Tipo | Crimp Cap |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Material (Liner) | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Material (Liner) | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11874870
|
Fisherbrand™
11 03 0301 |
Red, Red-Orange, Transparent, Green | Natural Rubber/Butyl/TEF | 1 mm |
138.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10237907
|
Fisherbrand™
11 03 1984 |
Beige, Red-Orange, Green | Red Rubber/PTFE | 1 mm |
150.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10200025
|
Fisherbrand™
11 03 1625 |
Red, White, Green | Silicone/PTFE | 1.3 mm |
313.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- 11mm
- aluminum Cap
- Green
- Center hole
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
- Aluminum seals must be applied with a crimping tool
Specifica
11 mm | |
Aluminum | |
GC, HPLC | |
Crimp Cap |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ 11mm Aluminum Crimp Seal, Green, Center hole, Assembled septum