Learn More
Labcon™ PerformR™ 15 mL Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
These centrifuge tubes are complete with graduations and a writing surface.
Marca:  Labcon™ 3130-345-006-9
Codice prodotto. 16674022
  • 317.00€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Conical centrifuge tube
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Made in USA
Specifica
Specifica
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity
15 mL
Polystyrene Resin
50 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs.
PerformR™
ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free
Flat Screw Cap
17 mm
Natural
Single-use
50/Pk.
Sterile
Not Autoclavable
Conical
Yes
2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 mL
Titolo del prodotto
Labcon™ PerformR™ 15 mL Centrifuge Tubes > Centrifuge Tubes; Autoclavable: Not Autoclavable; Closure Type: Flat Screw Cap; Material: Polystyrene USP Class VI Resin; Sterility: Sterile; Quantity: 50 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs.