Learn More
Kartell™ K70 Silicon Hoses
Kartell™ K70 Silicon Hoses are constructed of silicon, making them a transparent and flexible connection to various components and accessories.
Marca:  Kartell™ 0392400
Codice prodotto. 15722855
  • 50.70€ / 10m
Spedizione stimata: 19-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Kartell™ K70 Silicon Hoses are constructed of silicon, making them a transparent and flexible connection to various components and accessories.
  • Flexible and transparent
  • FDA, USP, Class VI, A 50p60, EPC VI.1.3.2 approved
  • Can withstand temperatures of -60°C to 200°C
Specifica
Specifica
FDA, USP, Class VI, A 50p60 and EPC VI.1.3.2 Approved
Silicone
10 m
Trasparente
5 mm
8 mm
-60°C
200°C
Titolo del prodotto
Kartell™ K70 Silicon Hoses > Inner Diameter: 5 mm