Learn More
Labcon™ PerformR™ 15 mL Polypropylene Centrifuge Tubes
Centrifuge tubes are designed for everyday centrifugation and storage needs. Available with either a flat cap or a plug style cap.
30.40€ - 185.00€
Codice del prodotto | Marca | Tipo di chiusura | Sterilità | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di chiusura | Sterilità | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16674042
![]() |
Labcon™
3146-335-016-9 |
Flat Screw Cap | Sterile | 25 Tubes/Reusable Rack, 2 Racks/Pk., 6 Pk./Cs. |
178.00€
pezzi 300 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16654032
![]() |
Labcon™
3136-345-006-9 |
Flat Screw Cap | Sterile | 50 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs. |
164.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
16684042
![]() |
Labcon™
3146-870-006-9 |
Flat Screw Cap | Non-sterile | 500 Tubes/Bag, 500 Caps in Separate Bag, 500 Tubes and Caps/Cs. |
139.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 10-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16664032
![]() |
Labcon™
3137-345-006-9 |
Plug Style Screw Cap | Sterile | 50 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs. |
169.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
16694042
![]() |
Labcon™
3147-870-006-9 |
Plug Style Screw Cap | Non-sterile | 500 Tubes/Bag, 500 Caps in Separate Bag, 500 Tubes and Caps/Cs. |
185.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 10-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17517906
|
Labcon™
3147-335-016-9 |
Plug Style Screw Cap | Sterile | 25 Tubes/Rack, 2 Racks/Pk. |
30.40€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Conical centrifuge tube
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Made in USA
Specifica
Yes | |
Polypropylene |
Titolo del prodotto
Labcon™ PerformR™ 15 mL Polypropylene Centrifuge Tubes