Learn More
Labcon™ PerformR™ 15 mL Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
These centrifuge tubes are complete with graduations and a writing surface.
Marca:  Labcon™ 3146-870-006-9
Codice prodotto. 16684042
  • 139.00€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Conical centrifuge tube
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Made in USA
Specifica
Specifica
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity
15 mL
Polypropylene Resin
500 Tubes/Bag, 500 Caps in Separate Bag, 500 Tubes and Caps/Cs.
PerformR™
ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free
Conical
Yes
2 to 15 mL in 0.5 mL Increments
Natural
Single-use
500/Pk.
Non-sterile
Autoclavable
Yes
Flat Screw Cap
17 mm
Titolo del prodotto
Labcon™ PerformR™ 15 mL Centrifuge Tubes > Centrifuge Tubes; Autoclavable: Autoclavable; Closure Type: Flat Screw Cap; Material: Polypropylene USP Class VI Resin; Sterility: Non-sterile; Quantity: 500 Tubes/Bag, 500 Caps in Separate Bag, 500 Tubes and Caps/Cs.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis