Learn More
Bochem™ Pinze per crogioli E-Poli 18/10 con impugnatura in plastica PVC
Grips well
12.80€ - 14.00€
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10273981
|
Bochem™
2160 |
200 mm |
N/A
|
N/A | ||||||
10336241
|
Bochem™
2162 |
250 mm |
12.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10799431
|
Bochem™
2163 |
300 mm |
14.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Con impugnatura in plastica PVC
- Temperatura massima 145°C
Specifica
E-Poli 18/10 | |
Pinze per crogiolo |
Titolo del prodotto
Bochem™ Pinze per crogioli E-Poli 18/10 con impugnatura in plastica PVC