Learn More
Fisherbrand™ 18mm Magnetic Universal Screw Seal, Silver, Center Hole, Precision Thread, Assembled Septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca:  Fisherbrand™ 18 03 1874
1030.75 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11895000
  • 1085.00€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 18mm
  • Magnetic
  • Universal Screw Seal
  • Silver
  • Center hole
  • Precision Thread
  • Assembled septum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Silicone/Aluminum
18 mm
Spazio di testa
1.3 mm
Silver, White
Steel
1000
Screw Cap
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ 18mm Magnetic Universal Screw Seal, Silver, Center Hole, Precision Thread, Assembled Septum > Silicone/Aluminum white/silver,1.3mm thickness,50° shore A