Learn More
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit for Waters Instruments, 9 mm Short Thread
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
Marca:  Fisherbrand™ 11 24 1861
44.78 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12920901
  • 50.55€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 13-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • ND9
  • 9 mm
  • Glass
  • Clear
  • Screw Cap
  • Center hole
  • Polypropylene
  • Silicone/PTFE
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Blue
Amber
Glass
1.85 mL
Polypropylene
32 mm
9-425
Silicone/PTFE
11.6 mm
No
100
Tappo a vite
1st Hydrolytic Class
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit for Waters Instruments, 9 mm Short Thread > UltraBond, 45° shore A