Learn More
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit for Waters Instruments, 9 mm Short Thread
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
50.55€ - 81.05€
Specifica
Colore chiusura | Blue |
---|---|
Material (Liner) | Silicone/PTFE |
Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
Materiale | Glass |
Volume (sistema metrico) | 1.85 mL |
Codice del prodotto | Marca | Marking Spot | Colore | Pre-intagliato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Marking Spot | Colore | Pre-intagliato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
12950891
|
Fisherbrand™
11 24 1622 |
No | Clear | Yes |
70.95€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12960891
|
Fisherbrand™
11 24 1628 |
No | Clear | No | N/A | N/A | N/A | |||||
11860972
|
Fisherbrand™
11 24 1860 |
Sì | Clear | Yes |
81.05€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
12570186
|
Fisherbrand™
11 24 1696 |
Sì | Amber | Yes |
76.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12920901
|
Fisherbrand™
11 24 1861 |
Sì | Amber | No |
50.55€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12910901
|
Fisherbrand™
11 24 1859 |
Sì | Trasparente | No |
65.40€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- ND9
- 9 mm
- Glass
- Clear
- Screw Cap
- Center hole
- Polypropylene
- Silicone/PTFE
- Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Specifica
Blue | |
11.6 mm | |
1.85 mL | |
Polypropylene | |
32 mm |
Silicone/PTFE | |
Glass | |
100 | |
Tappo a vite | |
9-425 |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit for Waters Instruments, 9 mm Short Thread