Learn More
(±)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 13478528
compliance-icons
(±)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 13478528
100 g, Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Codice prodotto. 13478528
Marca: Thermo Scientific Acros 368641000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98327-87-8
Formula molecolare C44H32P2
Molecular Weight (g/mol) 622.69
Numero MDL MFCD00010805
InChI Key MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo binap, r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-binap, s---binap, s---2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, r-+-binap, r-binap, rac-binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthaleneVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 634876
IUPAC Name [1-(2-diphenylphosphanylnaphthalen-1-yl)naphthalen-2-yl]-diphenylphosphane
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (±)-2, 2'-Bis(diphenylphosphino)-1, 1'-binaphthyl
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 280.0°C to 285.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare ((C6H5)2PC10H2)2
Quantità 100 g
Indice di Merck 15,1227
Peso formulazione 622.69
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0458983 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/02/2024 Catalog Number368640010,368640250,368640050,368641000
Numero di lottoA0432284 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/01/2024 Catalog Number368640010,368640250,368640050,368641000
Numero di lottoA0420400 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/01/2023 Catalog Number368640010,368640250,368640050,368641000
Numero di lottoA0413640 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number368640010,368640250,368640050,368641000
Numero di lottoA0419285 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/12/2022 Catalog Number368640010,368640250,368640050,368641000
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (#1)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
(±)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 98%, Thermo Scientific Chemicals >