Learn More
Benzyltriphenylphosphonium chloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Benzyltriphenylphosphonium chloride is used as the accelerator of the Bisphenol AF curing system for fluoroelastomer. Also used as phase-transfer catalysts in the synthesis of certain organic compounds. It is used as a reactant for the synthesis of chemical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Benzyltriphenylphosphonium chloride is used as the accelerator of the Bisphenol AF curing system for fluoroelastomer. Also used as phase-transfer catalysts in the synthesis of certain organic compounds. It is used as a reactant for the synthesis of chemical compounds.
Solubility
Soluble in water and alcohol. Insoluble in acetone.
Notes
Hygroscopic. Store under inert gas. Store away from strong oxidizing agents, water/ moisture..
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Benzyltriphenylphosphonium chloride |
Punto di fusione | ∼330°C (decomposition) |
Punto d'infiammabilità | >300°C (572°F) |
Odore | Odorless |
Quantità | 25 g |
Numero UN | UN3464 |
Beilstein | 3599868 |
Peso formulazione | 388.88 |
Percent Purity | 99% |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10249095 | Certificato di analisi | 25/12/2023 | A14034.14,A14034.36,A14034.22 |
10226764 | Certificato di analisi | 17/10/2023 | A14034.14,A14034.36,A14034.22 |
10244662 | Certificato di analisi | 17/11/2022 | A14034.14,A14034.36,A14034.22 |
10226764 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | A14034.14,A14034.36,A14034.22 |
C1738B | Certificato di analisi | 22/11/2021 | A14034.14,A14034.36,A14034.22 |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H300-Letale se ingerito.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H330-Letale se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.